Learn More
Benzyl carbamate, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzyl carbamate |
| Punto di fusione | 86.0°C to 89.0°C |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | White to Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | H2NCO2CH2C6H5 |
| Vedi altri risultati |