Learn More
Benzylamine, 99%, pure
Codice prodotto. 10203990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10203990 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10795931 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10338993 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11925241 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10203990 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105851000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 100-46-9 | C7H9N | 107.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-46-9
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.15
Numero MDL MFCD00008106
InChI Key WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC Name phenylmethanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico Benzylamine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -30.0°C
Colore Colorless to Light Yellow
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 182.0°C to 185.0°C
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5424 to 1.5444
Quantità 100 mL
Beilstein 12,1013
Fieser 01,51; 10,26; 13,79; 16,22
Indice di Merck 15,1128
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: >50g/100mL methanol,>50g/100mL ethanol,>50g/100mL 2-propanol,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene
Viscosità 1.82 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 107.15
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.