Learn More
Benzylamine, TRC
Codice prodotto. 30135837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135837 25 g 25g
17934895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135837 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB22486025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-46-9
Formula molecolare C7 H9 N
Molecular Weight (g/mol) 107.15
Sinonimo Benzylamine (8CI), (Aminomethyl)benzene, (Phenylmethyl)amine, 1-Phenylmethanamine, Monobenzylamine, N-Benzylamine, NSC 8046, Phenylmethanamine, α-Aminotoluene, ω-Aminotoluene
IUPAC Name phenylmethanamine
SMILES NCc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzylamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Peso formulazione 107.0735
Percent Purity >95%