Learn More
Benzylmagnesium chloride, 1.5M solution in THF, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-3523371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10095093
Marca: Thermo Scientific Acros 389551000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6921-34-2, 109-99-9
Formula molecolare C7H7ClMg
Molecular Weight (g/mol) 150.89
Numero MDL MFCD00000469
InChI Key NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
IUPAC Name benzyl(chloro)magnesium
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzylmagnesium chloride
Colore Brown to Black
Nota nome 1.5M solution in THF
CAS min. % 20.51, 75.83
CAS max % 24.17, 79.49
Formula lineare (C6H5)CH2MgCl
Concentrazione 1.40 to 1.65M
Densità 1.0300g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
Peso formulazione 150.89
Percent Purity 19 to 21% (as BMC) (Total base)
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 1.03
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Forma fisica Iridescent Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzylmagnesium chloride, 1-2M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrahydrofuran, Benzylmagnesium chloride