Learn More
Benzyltributylammonium chloride, 98+%
Codice prodotto. 10164440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10164440
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 186151000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 23616-79-7 | C19H34ClN | 311.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23616-79-7
Formula molecolare C19H34ClN
Molecular Weight (g/mol) 311.94
Numero MDL MFCD00011849
InChI Key VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo benzyltributylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium chloride, benzyltri-n-butylammonium chloride, benzyl tributyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tributylbenzylammonium chloride, benzyltributylazanium chloride, benzyltributyl ammonium chloride, benzyl-tributyl-azanium, btbac
PubChem CID 159952
IUPAC Name benzyl(tributyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Benzyltributylammonium chloride
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155°C to 163°C
Colore White to Ivory
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2N[(CH2)3CH3]3Cl
Quantità 100 g
Fieser 06,41
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble in water
Peso formulazione 311.94
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyltributylammonium chloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.