Learn More
Benzyltrimethylammonium hydroxide, 40 wt% solution in methanol
Codice prodotto. 10425565 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10425565 5 L Plastic Drum 5L
10519810 1 L Glass bottle 1L
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10425565
Marca: Thermo Scientific Acros 106200051
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 100-85-6 | C10H17NO | 167.252 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-85-6 , 67-56-1
Formula molecolare C10H17NO
Molecular Weight (g/mol) 167.252
Numero MDL MFCD00008281
InChI Key NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
IUPAC Name benzyl(trimethyl)azanium;hydroxide
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyltrimethylammonium hydroxide
Colore Yellow
Nota nome 40 wt. %solution in Methanol
CAS min. % 39.0, 59.0
CAS max % 41.0, 61.0
Formula lineare C6H5CH2N(CH3)3OH
Fieser 01,1252; 05,29; 08,36; 12,48; 05,30
Densità 0.9250g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 167.25
Percent Purity ≥40%
Imballaggio Plastic Drum
Gravità specifica 0.925
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità 15°C
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyltrimethylammonium hydroxide, 40 wt% solution in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.