Learn More
Bepotastine besilate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494147
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
Codice prodotto. 16494147
Marca: Medchem Express HYA0015
MedChemExpress Bepotastine besilate is a selective and orally active second-generation histamine H1 receptor antagonist, can suppress the expression of nerve growth factor (NGF). Bepotastine besilate has the potential for allergic rhinitis, allergic conjunctivitis and urticaria/pruritus research.
Bepotastine besilate is a selective and orally active second-generation histamine H1 receptor antagonist, can suppress the expression of nerve growth factor (NGF). Bepotastine besilate has the potential for allergic rhinitis, allergic conjunctivitis and urticaria/pruritus research.
Specifica
Materiale o nome chimico Bepotastine besilate
CAS 190786-44-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H31ClN2O6S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.80 mM)
SMILES O=C(CCCN1CCC(CC1)O[C@H](C2=NC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl)O.O=S(C4=CC=CC=C4)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 547.06
Peso formulazione 547.06
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.