missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bepridil hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16496547
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16496547

Marca: Medchem Express HY103315

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Bepridil hydrochloride (CERM 1978) is a calcium channel blocker, with antianginal activity.

Bepridil hydrochloride (CERM 1978) is a calcium channel blocker, with antianginal activity.

Specifica

Materiale o nome chimico Bepridil hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 68099-86-5
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H35ClN2O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo CERM 1978
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (372.21 mM) ∣H2O : 12.5 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.CC(C)COCC(N1CCCC1)CN(C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 403.0
Peso formulazione 403.0
Percent Purity 99.25%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato