Learn More
Berkshire™ BlueSorb™ 750 Wipers
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15520963 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 6000
Codice prodotto. 15520963
Marca: Berkshire™ BS750.0909.20
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 (Class 100) applications
  • Pure, nonwoven polyester-cellulose blend is highly sorbent and durable
  • Ideal for workmat or visual inspection background
  • Blue color allows for segregating by critical environment process areas
  • Excellent wet and dry strength
Order Info
Basis weight: 67.2g/m2
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Materiale Polyester Cellulose
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 67.2
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05, REACH
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) For cleaning and maintenance in laboratories recommended for use in ISO Class 5 to 8 cleanroom
Da utilizzare con (apparecchiatura) For aerospace, defense electronics, food processing, computer assembly and semiconductor, circuit board, pharmaceutical and biomedical device manufacturing
Sterilità Non sterile