Learn More
Berkshire™ Gamma Wipe™ 67
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1600
Descrizione
- Smooth, highly absorbent and durable with low extractable levels
- Economical
- Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
- 45% polyester and 55% cellulose
- Each package is gamma irradiated to a 10-6 Sterility Assurance
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Non-woven Polyester Cellulose |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 9 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for use in ISO Class 5 and higher sterile environments and USP <797> applications |
| Sterilità | Sterile |