Learn More
Berkshire™ Durx™ 770 Wipers
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12716045 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
12 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12716045
Marca: Berkshire™ DR770.1212.20
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 (Class 100) applications
  • Made from mechanically hydroentangled 55% cellulose/45% polyester with proprietary non-ionic binder
  • Work well with IPA and other solvents
  • Low fiber and particle generation
  • Soft, highly sorbent and durable
  • Critical combination of synthetic polyester strength with the absorbent characteristics of cellulose
Order Info
Basis weight, 65.8g/m2.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Materiale Polyester Cellulose
Compatibilità Common cleaning and disinfecting solutions
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 65.8
Certificazione/Conformità RoHS
Colore White
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning of lab equipment, integrated circuit, printed circuit board and electronic components