Learn More
Berkshire™ Knitted Polyester Lab-Tips Swabs
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12896804 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Stile punta:
Flexible
Rigid
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
59 mm
100 mm
Length (Metric) Tip:
2.5 mm
10.9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 500
Codice prodotto. 12896804
Marca: Berkshire™ LTP125.5
For cleaning grooved, slotted and recessed areas
  • Continuous filament polyester knit head
  • Short polypropylene handle with a rigid head
  • Thermally bonded head
  • Laundered and packaged in Class 10 (ISO 4) cleanroom
  • Autoclavable
Specifica
Certificazione/Conformità ISO Class 4
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.21 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning of sensitive equipment such as print heads, sampling surfaces for cleaning validation
Colore maniglia Green
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 5.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 3.94 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 100 mm
Spessore (sistema metrico) 4.8 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.98 in.
Length (Metric) Tip 2.5 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 3.8 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.27 in.
Stile punta Rigid
Tip Material Polyester