Learn More
Berkshire™ Knitted Polyester Lab-Tips Swabs
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Stile punta:
Flexible
Rigid
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
59 mm
100 mm
Length (Metric) Tip:
2.5 mm
10.9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 500
Descrizione
- Continuous filament polyester knit head
- Short polypropylene handle with a rigid head
- Thermally bonded head
- Laundered and packaged in Class 10 (ISO 4) cleanroom
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO Class 4 |
| Diametro (sistema imperiale) maniglia | 0.08 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.8 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for the highest level of contamination control in critical processing applications, cleaning of sensitive equipment, applying lubricants and other liquids, removing excess materials |
| Colore maniglia | Green |
| Product Type | Swab |
| Diametro (sistema metrico) maniglia | 2.2 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 2.32 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 59 mm |
| Vedi altri risultati |