Learn More
Berkshire™ Knitted Polyester Lab-Tips Swabs
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-4408812 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Stile punta:
Flexible
Rigid
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
59 mm
100 mm
Length (Metric) Tip:
2.5 mm
10.9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 500
Codice prodotto. 17228650
Marca: Berkshire™ LTP70F.20
For cleaning grooved, slotted and recessed areas
  • Continuous filament polyester knit head
  • Short polypropylene handle with a rigid head
  • Thermally bonded head
  • Laundered and packaged in Class 10 (ISO 4) cleanroom
  • Autoclavable
Specifica
Certificazione/Conformità ISO Class 4
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.08 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Da utilizzare con (applicazione) Designed for the highest level of contamination control in critical processing applications, cleaning of sensitive equipment, applying lubricants and other liquids, removing excess materials
Colore maniglia Green
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 2.2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 2.32 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 59 mm
Spessore (sistema metrico) 2.5 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.43 in.
Length (Metric) Tip 10.9 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 3.5 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 8 in.
Stile punta Flexible
Tip Material Polyester