Learn More
Berkshire™ Labx™170 Cleanroom Wipers
Codice prodotto. 17816643 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Dimensione della confezione:
20000 fogli
Codice prodotto. 17816643
Marca: Berkshire™ LB170090940
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 6 (Class 1000) applications
  • Made from 80% abaca and 20% wood pulp
  • Cleaner alternative to industrial tissues and wipers
  • Excellent for use as a wafer separator, wet bench liner, laboratory workmat, material packaging and blotter
  • Offer great sorptive capacity
  • Contain no surfactants and virtually no organic extractables
  • 100% biodegradeable
Order Info
Basis weight: 17.6g/m2
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Materiale Wood Pulp
Assorbanza Highly absorbent
Peso base 17.6
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05, REACH
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) For ISO Class 6 cleanroom applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lightweight wafer separator material, wiping of catheters, heart valves and other biomedical devices, cleaning of lab equipment