Learn More
Berkshire™ MicroSeal™ 1200 Wipers
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17414302 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 600
Codice prodotto. 17414302
Marca: Berkshire™ MS1200.1212.6
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 3 (Class 1) applications
All-purpose wipers for use in spill control, equipment cleaning, and general cleanup.
  • Made of ultrasonically sealed edge 100% continuous filament polyester knit
  • Works well with IPA, acetone, and other solvents
  • Laundered and packed in an ISO 4 (Class 10) cleanroom
  • Critically low particle and fiber generation
† Bulk packed.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Materiale Polyester Knit
Compatibilità IPA, Acetone and other solvents
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) For use in ISO Class 3, spill control, equipment cleaning and general cleanup
Da utilizzare con (apparecchiatura) Photolithography Process areas, flat panel, optics, and chamber cleans