Learn More
Berkshire™ Pro-Wipe™ 750 Wipers
Codice prodotto. p-210115 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17877563
Marca: Berkshire™ PW750121220
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 (Class 100) applications
  • Inner core of cellulose ultrasonically bonded to outer layers of polypropylene
  • Strong, clean, economical wiper is excellent for all general-purpose applications
  • Solvent resistant and super absorbent
Order Info
Basis weight: 71.5g/m2.
Certifications
Certified for contact with food per EC regulation 1935 (2004)
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Materiale Cellulose, Polypropylene
Assorbanza Super
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 71.5
Certificazione/Conformità EC regulation 1935 (2004)
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) For ISO Class 5 (Class 100) applications, general spill pick up and cleaning surfaces, removal of etchants, acids, and other chemical spills
Da utilizzare con (apparecchiatura) For tray lining and other lab applications, cleaning scratch sensitive surfaces