Learn More
Berkshire™ Pro-Wipe™ 880 Cleanroom Wipers
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-210123 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17571986
Marca: Berkshire™ PW880.0810.12
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 (Class 100) applications
  • Made of 100% polypropylene without the use of cellulose
  • Strong, clean wiper offers excellent chemical resistance, high absorbency, and low extractable and ionic levels
  • Multilayer microfiber construction produces a soft material that won't scratch or abrade even the most sensitive parts
Order Info
Basis weight: 71.4g/m2.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 71.4
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05, REACH
Dimensioni (L x P) 10 x 8 in. (25 x 20 cm)
Da utilizzare con (applicazione) For use in ISO Class 5 and higher cleanroom environments, ideal for equipment cleaning and spill pick up, removal of etchants, Acids, and other chemical spills
Da utilizzare con (apparecchiatura) For equipment cleaning, wiping in component prep, compounding and wash areas
Quantità confezione 100/Pack; 12 Pks./Case