Learn More
Berkshire™ ValuSeal-LP™ Wipers - ISO Class 3
Codice prodotto. 15533114 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
Quantità confezione:
1050 Sheets/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 14
Codice prodotto. 15533114
Marca: Berkshire™ VSLP.1212.14
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO 3 (Class 1) cleanroom applications
  • Made from 100% continuous filament polyester knit
  • Ultrasonically sealed edge for reduced fiber contamination
  • Abrasion resistant with critically low particles and fibers and low non-volatile residues
  • Chemically compatible with IPA, acetone and other solvents
  • Steam autoclavable
  • Laundered and packed in an ISO 4 (Class 10) cleanroom
Order Info
Basis weight, 145g/m2
†Bulk packed.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Materiale Polyester Knit
Compatibilità IPA, Acetone and other solvents
Autoclavabile Autoclavable
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) For ISO 3 highest level of contamination control in critical processing applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) For cleaning of medical device products
Quantità confezione 1050 Sheets/Cs.