Learn More
Berkshire™ Twillx™ 1622 - ISO Class 6
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 2400
Descrizione
- Made of 100% cotton twill with bias-cut edges to eliminate potential raveling
- Natural fibers provide excellent absorbency, good thermal stability and are highly strong and durable
- Ideal for cleaning, burnishing and polishing rigid disks, and cleaning grooved, slotted and hard-to-reach places
- Also good for heavy-duty wiping and cleanup on diffusion furnaces
- 100% biodegradable
Order Info
Basis weight: 171g/m2
Specifica
Specifica
| Product Type | Twillx™ 1622 Wipes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22.86 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.86 cm |
| Materiale | Cotton |
| Compatibilità | IPA and other solvents |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Peso base | 171 |
| Certificazione/Conformità | RoHS 2002/05, REACH |
| Vedi altri risultati |