Learn More
Beryllium oxide, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7050074
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11353637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035480.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Beryllium oxide is used in rocket engines. It is also used as a structural ceramic for high-performance microwave devices, vacuum tubes, magnetrons, and gas lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-56-9
Formula molecolare BeO
Molecular Weight (g/mol) 25.01
Numero MDL MFCD00003457
InChI Key LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
PubChem CID 14775
ChEBI CHEBI:62842
IUPAC Name oxoberyllium
SMILES [Be]=O
Specifica
Punti di ebollizione 4300°C
Materiale o nome chimico Beryllium oxide
Punto di fusione 2575°C
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1566
Indice di Merck 14,1172
Peso formulazione 25.01
Percent Purity 99.95%
Odore Odorless
Densità 3.01g/mL