Learn More
Beryllium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10396022 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10396022 125 ml Flacone in LDPE a tripla lisciviazione 125mL
10274382 500 mL Triple-leached LDPE bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10396022 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLBE22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    92.43€ / 125mL
    Risparmia 38.57€
    29% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
Be1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
CAS 7440-41-7 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formula molecolare Be
Molecular Weight (g/mol) 9.01
Numero MDL MFCD00134032
InChI Key ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC Name beryllium
SMILES [Be]
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium Standard
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Certificato di analisi Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb.
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 125 ml
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO31000μg/mL    PLBE2-2Y, -2X    10,000    PLBE2-3Y, -3X
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000 ug/mL Beryllium
Avvertenza
  • Attenzione||Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, Beryllium from Beryllium Acetate
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio