Learn More
Beryllium Standard Solution (Spectro ECON), Chem Lab™
Codice prodotto. 11979022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11979022 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11979022 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL01.0217.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00€
    25.50€ / 500mL
    Risparmia 26.50€
    50% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Concentrazione 1000 μg/mL
Quantità 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Beryllium standard solution 1000 µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Cancerogenicità Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid