Learn More
Beryllium sulfate tetrahydrate, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7049610
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11397148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016104.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
In Industries it is used for beryllium salt making, ceramics and chemical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-56-6
Formula molecolare BeH8O8S
Molecular Weight (g/mol) 177.128
Numero MDL MFCD00149156
InChI Key DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603
PubChem CID 62672
ChEBI CHEBI:53502
IUPAC Name beryllium;sulfate;tetrahydrate
SMILES [Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium sulfate tetrahydrate
Forma fisica Lump
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1566
Indice di Merck 14,1175
Informazioni di solubilità Freely soluble in water; Insoluble in alcohol
Peso formulazione 177.14 (105.07 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Densità 1.1713 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Beryllium sulfate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Beryllium sulfate tetrahydrate