Learn More
Beryllium wire, 0.25mm (0.01 in.) dia., annealed, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7051182
Click to view available options
Quantità:
1 m
25 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
1m
25cm
50cm
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11358618
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040680.BU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-41-7
Formula molecolare Be
Molecular Weight (g/mol) 9.01
Numero MDL MFCD00134032
InChI Key ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC Name beryllium
SMILES [Be]
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium wire
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.091g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.7%