Learn More
BES, 0.5M buffer soln., pH 6.0, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15432899
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15432899 250 mL 250mL
15422899 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15432899 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60058.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66992-27-6
Formula molecolare C6H14NNaO5S
Molecular Weight (g/mol) 235.23
Numero MDL MFCD00067425
InChI Key CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23671640
IUPAC Name sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico BES buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.5 M
pH 6.0
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL