Learn More
Alfa Aesar™ BES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
Codice prodotto. 15495429
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15495429 100mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15495429 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore J63168.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico BES buffer soln.
CAS 66992-27-6
Concentrazione 0.5M buffer soln.
pH 7.5
Quantità 100mL
Formula molecolare C6H14NNaO5S
Numero MDL MFCD00067425
InChI Key CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 235.23
PubChem CID 23671640