Learn More
BES, 99+%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11374149 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11374149 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11374149 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210092705
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Specifica
Materiale o nome chimico BES
CAS 10191-18-1
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula molecolare C6H15NO5S
Numero MDL MFCD00007533
Sinonimo n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl taurine, n,n-bis hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes buffering agent, taurine, n,n-bis 2-hydroxyethyl, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-ethanesulfonicacid
InChI Key AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethane-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 213.25
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
Peso formulazione 213.3