Learn More
SHOWA™ Guanti in butile
Codice prodotto. 12920675
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Grip Design:
Smooth
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. Size Grip Design unitSize
12920675 8 Smooth 1 paio
12930675 9 Smooth 1 paio
12940675 10 Smooth 1 paio
12950675 11 Smooth 1 paio
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12920675
Marca: SHOWA™ 87808M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Extra-thick 28 mil chemical and acid resistant gloves offer protection against highly corrosive acids, ketones and esters.
Injection-molded butyl rubber gloves with highest permeation resistance to gas or water vapors.
  • Extra-heavy gauge for cut and puncture resistance with a smooth or rough finish
  • Pull on easily over CPC suit
  • Rolled cuff
  • Unlined
  • Thickness: 25 mil
  • Length: 14 in. (36 cm)
Specifica
Certificazione/Conformità EN 388
Certifications/Compliance (Europe) Cat III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Colore Nero
Latex Free
Materiale Butile
Size 8
Spessore (sistema imperiale) 25 mil
Spessore (sistema metrico) 0.63 mm
EN388 Standard EN 388:2020X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES BIK
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) produzione, manipolazione di chetoni, alcol, agenti nervosi, settore militare, sicurezza nazionale, abbigliamento di livello A, materiali pericolosi
Stile polso guanto Arrotolati
Grip Design Smooth
Rivestimento interno Unlined
Modello 878-08
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.5 cm