Learn More
SHOWA™ Guanti in butile
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Grip Design:
Smooth
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
Injection-molded butyl rubber gloves with highest permeation resistance to gas or water vapors.
- Extra-heavy gauge for cut and puncture resistance with a smooth or rough finish
- Pull on easily over CPC suit
- Rolled cuff
- Unlined
- Thickness: 25 mil
- Length: 14 in. (36 cm)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 388 |
| Certifications/Compliance (Europe) | Cat III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
| Colore | Nero |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Butile |
| Size | 8 |
| Spessore (sistema imperiale) | 25 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.63 mm |
| EN388 Standard | EN 388:2020X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| Vedi altri risultati |