Learn More
SHOWA™ 707D Chemical-Protection Nitrile Gloves
Codice prodotto. 17877311
Click to view available options
Size:
X-Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
12 paia
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17877311
Marca: SHOWA™ 707D10XL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
The 707D chemical-protection gloves combine the best of disposable and chemical-resistant technology. This hybrid results in the ideal solution for jobs requiring contact with chemical hazards, optimum comfort, and tactility.
  • Form-fitting
  • Easy donning and doffing
  • Chemical-resistant
  • Oil-resistant
  • Water-resistant
  • Abrasion-resistant
  • Hydrocarbon-resistant
  • Impermeable
  • Biodegradable
  • Ergonomic
  • Rolled Cuff
  • 100% Nitrile
  • Chlorinated
  • Embossed grip
  • Unlined
  • Eco Best Technology™ (EBT)
  • Industries: Chemical, Food, Janitorial, Laboratory, Mining, Pharmaceutical
Specifica
Certificazione/Conformità 21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2005
Colore Blue
Latex Free
Materiale Nitrile
Size X-Large
Spessore (sistema imperiale) 9 mil
Da utilizzare con (applicazione) manufacturing, food processing, laboratories, janitorial, paint applications, poultry processing, light duty maintenance and clean up
Stile polso guanto Rolled
Grip Design Rough
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm