Learn More
BET bromodomain inhibitor, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474836
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16474836
Marca: Medchem Express HY103036
MedChemExpress BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.
BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.
Specifica
Materiale o nome chimico BET bromodomain inhibitor
Forma fisica Solid
CAS 1505453-59-7
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H20ClN5O2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.27 mM)
SMILES O=C(N)C[C@@H]1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(C4=CN(C)N=C4)=CC=C3C5=C1ON=C5C
Molecular Weight (g/mol) 445.9
Peso formulazione 445.9
Percent Purity 99.87%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.