Learn More
beta-1 Adrenergic R/ADRB1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-39091
Codice prodotto. 18084044
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
beta-1 Adrenergic R/ADRB1 Polyclonal specifically detects beta-1 Adrenergic R/ADRB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
beta-1 Adrenergic R/ADRB1
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
P08588
ADRB1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ASLLPPASESPEPLSQQWTAGMGLL
0.1 mL
GPCR, Neuroscience
153
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ADRB1RRHR, adrenergic, beta-1-, receptor, B1AR, beta-1 adrenergic receptor, Beta-1 adrenoceptor, Beta-1 adrenoreceptor, BETA1AR
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.