Learn More
Fisherbrand™ Radiation Safety Bins
Codice prodotto. 12367117 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
3.3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12367117 3.3 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12367117
Spedizione stimata: 08-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal solution for storing radioactive materials, to hold microtubes, centrifuge tubes, scintillation vials, universals, cryotubes and falcon tubes.
  • Beta – 3.3L – (15 x 15 x 15cm), use with bag CSR-BAG1
  • A range of bench top bins for storing radioactive materials
  • All of the bins have hinged lids and cushioned anti-slip feet
  • Available for beta or gamma radiation
    • Dimensions Internal: w x d x h, mm - 150 x 150 x 150mm
    • Dimensions External: w x d x h, mm - 170 x 170 x 170mm
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For storing radioactive materials
Altezza (sistema metrico) 170mm
Product Type Radiation Bin
Larghezza (sistema metrico) 170mm
Capacità 3.3 L