Learn More
beta 2-Microglobulin Antibody (246-E9.E7 (same as HLA.ABC.m2)), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
663.00€ - 715.00€
Specifica
| Antigene | beta 2-Microglobulin |
|---|---|
| Clone | 246-E9.E7 (same as HLA.ABC.m2) |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Biotin |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18662806
|
Novus Biologicals
NBP2-47700B-100ul |
100 μg |
715.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18606565
|
Novus Biologicals
NBP2-47700B |
0.1 mL |
663.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
beta 2-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta 2-Microglobulin in Human, Primate (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOFSpecifica
| beta 2-Microglobulin | |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF | |
| Biotin | |
| Mouse | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology | |
| PBS | |
| 567 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A or G purified |
| 246-E9.E7 (same as HLA.ABC.m2) | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Primate (Negative) | |
| beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin | |
| Human PBL s from a T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) patient | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |