missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ beta-Actin Recombinant Protein Antigen
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Lunghezza della proteina:
PKANREKMTQIMFETFNTPAMYVAIQ
Dimensione della confezione:
0.10mL
Descrizione
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human beta-Actin The beta-Actin Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The beta-Actin Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifica
Specifica
| Lunghezza della proteina | PKANREKMTQIMFETFNTPAMYVAIQ |
| Purezza | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nome comune | ACTB Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulazione | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | AC |
| Alias gene | ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1 |
| Simbolo del gene | ACTB |
| Tipo di etichetta | Unlabeled |
| Peso molecolare | 22 kDa |
| Vedi altri risultati |
Esclusivamente per scopi di ricerca.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto