Learn More
beta-Bromophenetole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10325980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
5g
Codice prodotto. 10325980
Marca: Thermo Scientific 107251000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 589-10-6
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.06
Numero MDL MFCD00000234
InChI Key JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
PubChem CID 68526
IUPAC Name 2-bromoethoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico β-Bromophenetole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33.5°C to 34.0°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 144.0°C (40.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5OCH2CH2Br
Indice di rifrazione 1.5550 to 1.5570
Quantità 100 g
Beilstein 06, 142
Peso formulazione 201.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ß-Bromophenetole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.