Learn More
beta-D-Allose, 97+%
Codice prodotto. 11462838
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 11462838
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16810.MC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2595-97-3 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2595-97-3
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
Numero MDL MFCD00063268
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-OBOOZECYSA-N
PubChem CID 57449163
IUPAC Name (2R,3R,4R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico beta-D-Allose
Punto di fusione 143°C to 146°C
Quantità 100 mg
Beilstein 1724623
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,280
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98%