missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ beta Galactosidase Native Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Descrizione
One unit hydrolyses 1 umole of p-nitrophenol-b-D-galactoside to p-nitrophenol per minute at 37C.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Bioactivity |
| Formulazione | PBS, 74% Sucrose |
| Peso molecolare | MolecularWeight-theroretical: 540 kDa |
| Quantità | 5 mg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 4°C. After reconstitution store at -20°C. |
| Alias gene | EC 3.2.1.23; b-gal |
| Ricostituzione | Reconstitute with 1.0 mL sterile distilled water or aqueous buffer of choice. Care should be taken during reconstitution as the protein may appear as a film (at the bottom of the vial. Gently mix vial after reconstitution.) |
| Research Category | Epitope Tags, Fusion Proteins |
| Proteine | beta Galactosidase |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto