Learn More
Fisherbrand™ Beta/Gamma Protection Duoshield Box
Codice prodotto. 12327197 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
L x W : 45 x 30 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
12327197 L x W : 45 x 30 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12327197
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides radiation protection shielding for use in laboratories.
  • Transparent shielding
  • Constructed of acrylic provides easy fabrication and manufacturability
Specifica
Colore Transparent
Dimensioni (L x P x A) L x W : 45 x 30 cm
Da utilizzare con (applicazione) beta/gamma radiation protection
Include Curved base
Product Type Duoshield box
Materiale Acrylic