Learn More
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide, disodium salt, hydrate, 95+%, reduced form
Codice prodotto. 10184630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
5g
Codice prodotto. 10184630
Marca: Thermo Scientific Acros 271102500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1949720-50-6 | C21H27N7Na2O14P2 | 709.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1949720-50-6
Formula molecolare C21H27N7Na2O14P2
Molecular Weight (g/mol) 709.41
Numero MDL MFCD00036200
InChI Key QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Sinonimo beta-nadh disodium salt
PubChem CID 131673989
IUPAC Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl hydrogen phosphate;molecular hydrogen;sodium
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico β-Nicotinamide adenine dinucleotide, disodium salt, hydrate
Nota nome Reduced Form
Absorbance 0.50mg/mL NADH in 10mM TRIS solution
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 140.0°C to 142.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 709.4
Percent Purity 95+%
Forma fisica Powder