Learn More
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt, ca 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11445907
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.50g
2.50g
Codice prodotto. 11445907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24450.77
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68141-45-7
Formula molecolare C21H27KN7O17P3
Molecular Weight (g/mol) 781.50
Numero MDL MFCD00148915
InChI Key JQHQOSOHVPEASS-QYZPTAICSA-M
Sinonimo nadp monopotassium salt
PubChem CID 131675654
IUPAC Name potassium;1-[(2R,3R,4S,5R)-5-[[[[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxymethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboximidate
SMILES [K+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2OP(O)(O)=O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt
Punto di fusione ∼175°C (decomposition)
Quantità 0.1 g
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 781.5
Percent Purity ∼90%