Learn More
Beta - Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Reduced Tetrasodium Salt 98% MP Biomedicals
Codice prodotto. 11368779 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
25mg
500mg
50mg
Codice prodotto. 11368779
Marca: MP Biomedicals 0210116783
Edge
Identificatori chimici
CAS 2646-71-1
Formula molecolare C21H26N7Na4O17P3
Molecular Weight (g/mol) 833.35
Numero MDL MFCD10567216
InChI Key WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Sinonimo nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
Specifica
Materiale o nome chimico Beta - Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
Nota nome Reduced Tetrasodium Salt
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 250 mg
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl hydrogen phosphate;molecular hydrogen;sodium
Peso formulazione 833.4
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder