Learn More
beta-Propiolactone, 97%
Codice prodotto. p-7026898
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11440797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23197.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Beta-Propiolactone is widely used as a sterilizing and sporicidal agent, which is used to sterilize blood plasma, vaccines, tissue grafts, surgical instruments and enzymes. It finds an application in the manufacturing of acrylic acid and its esters. It is utilized as an intermediate in the synthesis of synthetic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Beta-Propiolactone is widely used as a sterilizing and sporicidal agent, which is used to sterilize blood plasma, vaccines, tissue grafts, surgical instruments and enzymes. It finds an application in the manufacturing of acrylic acid and its esters. It is utilized as an intermediate in the synthesis of synthetic compounds.
Solubility
Miscible with water and organic solvents.
Notes
Flammable material. Should be stored in a separate safety storage cabinet or room. Keep away from heat and sources of ignition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-57-8
Formula molecolare C3H4O2
Molecular Weight (g/mol) 72.06
Numero MDL MFCD00005169
InChI Key VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
IUPAC Name oxetan-2-one
SMILES O=C1CCO1
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Propiolactone
Punto di fusione -34°C
Densità 1.146
Punti di ebollizione 161°C to 163°C
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Intervallo percentuale saggio 0.97
Indice di rifrazione 1.413
Quantità 1 g
Numero UN UN3382
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,7820
Informazioni di solubilità Miscible with water and organic solvents.
Peso formulazione 72.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • beta-Propiolactone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: .beta.-Propiolactone