Learn More
Fisherbrand™ Beta Radiation Safe Hourglass Shield
Codice prodotto. 11517253 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acrylic
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11517253 Acrylic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11517253
Spedizione stimata: 06-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides radiation protection shielding for use in laboratories.
  • Transparent shielding
  • Constructed of acrylic provides easy fabrication and manufacturability
Specifications
Materiale Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Beta radiation protection
Include Flat base
Product Type Hourglass shield
Dimensions L x B: 45 x 30 cm (17.71 x 11.81 in.)