Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges
Codice prodotto. 11572841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11572841
Marca: Thermo Scientific™ 71503013001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
  • 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Requires:
Thermo Scientific Unigard™ direct connection or stand-alone holder, sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Carico di carbonio 13%
pH 2 to 12
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 150Å
Surface Area 200 m2/g
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder
Con tappo Yes
Tipo USP L1