Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Codice prodotto. 10057454 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10057454
Marca: Thermo Scientific™ 71505254630
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Pore size suitable for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con LC/MS, APCI
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 12
Dimensione del poro 150 Å
Surface Area 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line Beta
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 13%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa