Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Guard Cartridges, 5μm Particle Size
Codice prodotto. p-4523768 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10545995
Marca: Thermo Scientific™ 71405014001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
  • 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Carico di carbonio 7%
pH 2 to 9
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 150Å
Surface Area 200 m2/g
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder
Con tappo Yes
Tipo USP L7
Product Line Beta