Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 C8 Reversed Phase HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 100 mm
Codice prodotto. 10764746 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10764746
Marca: Thermo Scientific™ 71405104630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7%; Pore Size: 150 Å; Column Phase: Reversed Phase
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 8 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Pore size suitable for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con LC/MS, APCI
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 150 Å
Surface Area 200 m²/g
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 7%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa