Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Javelin Guard Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Specifica
Specifica
| Carico di carbonio | 7% |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Dimensione del poro | 150Å |
| Surface Area | 200 m2/g |
| Tipo | HPLC Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Analytical HPLC Column |
| Fase stazionaria | BetaBasic 8 |
| Vedi altri risultati |